Läs mer
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 Nitrilhandskar med förlängd manschett
Beskrivning
- Testad mot både fentanyl och magsyra (kräkningar) för att simulera autentiska överdossituationer
- Mörk, svart färg gör det lätt att se när händerna har kommit i kontakt med potentiellt farliga puder
- Tillverkad med en mjuk, flexibel nitrilformulering
- Helt strukturerad för ett pålitligt, konsekvent grepp
- Används med:
- Administrera läkemedel
- Räddningstjänst
- Reparation och underhåll av utrustning
- Extra skydd över handled och underarm
- Inspektion, val, kontroll av delar
- Laboratorieanalys och testning
- Målar- och spraybutiker
- Patientundersökningar
- Samling av råvaruprov
- Däckrotation och byte
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare, Laboratory |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Black |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 6.3 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Visa mer |