Läs mer
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 Nitrilhandskar med förlängd manschett
Produktkod. 16499405
Change view
Storlek:
2X-large
Betydande
Intermediär
Liten
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16499405 Liten
16409415 Intermediär
16419415 Betydande
16429415 X-large
16439415 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499405 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93862070
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Engångshandskar av nitril med förlängd manschett ger ett hållbart skydd vid kemikaliestänk. NFPA och medicinsk examensbetyg certifierad för användning av sjukvårdspersonal.
  • Testad mot både fentanyl och magsyra (kräkningar) för att simulera autentiska överdossituationer
  • Mörk, svart färg gör det lätt att se när händerna har kommit i kontakt med potentiellt farliga puder
  • Tillverkad med en mjuk, flexibel nitrilformulering
  • Helt strukturerad för ett pålitligt, konsekvent grepp
  • Används med:
    • Administrera läkemedel
    • Räddningstjänst
    • Reparation och underhåll av utrustning
    • Extra skydd över handled och underarm
    • Inspektion, val, kontroll av delar
    • Laboratorieanalys och testning
    • Målar- och spraybutiker
    • Patientundersökningar
    • Samling av råvaruprov
    • Däckrotation och byte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Lab
AQL 0.65
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 6,3 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Modell 93862070
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm