Läs mer
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 Nitrilhandskar med förlängd manschett
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8745000
Storlek:
2X-large
Large
Liten
Medium
X-Large
Produktkod. 16499405
Brand: Ansell 93862070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångshandskar av nitril med förlängd manschett ger ett hållbart skydd vid kemikaliestänk. NFPA och medicinsk examensbetyg certifierad för användning av sjukvårdspersonal.
  • Testad mot både fentanyl och magsyra (kräkningar) för att simulera autentiska överdossituationer
  • Mörk, svart färg gör det lätt att se när händerna har kommit i kontakt med potentiellt farliga puder
  • Tillverkad med en mjuk, flexibel nitrilformulering
  • Helt strukturerad för ett pålitligt, konsekvent grepp
  • Används med:
    • Administrera läkemedel
    • Räddningstjänst
    • Reparation och underhåll av utrustning
    • Extra skydd över handled och underarm
    • Inspektion, val, kontroll av delar
    • Laboratorieanalys och testning
    • Målar- och spraybutiker
    • Patientundersökningar
    • Samling av råvaruprov
    • Däckrotation och byte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator gratis No
Användningsområden Sjukvård, Lab
AQL 0.65
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 6,3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 4,7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek Liten
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 6,3 mil
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Modell 93862070
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm