Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 63-864 Latexhandskar
Produktkod. 15539451
Storlek:
6
7
8
8.5
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15539451
Brand: Ansell 63864070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindrar revor och revor med tjockare fingertoppar än genomsnittet. Ansell™ MICROFLEX™ 63-864 Latexhandskar ger ett pålitligt och exakt grepp.
  • Fingertoppar är tjockare än de flesta vanliga latexhandskar för det ultimata skyddet.
  • Förbättrade, texturerade fingertoppar ger ett säkert, pålitligt grepp för robusta arbetsmiljöer och förbättrar fingerfärdigheten för ökad produktivitet.
  • Oavsett om arbetsuppgiften är medelstor eller tung, förblir händerna säkra och förblir torra– även i våta eller torra förhållanden.
  • Handflatans tjocklek uppfyller och överträffar kvalitetsstandarder.
  • Pinhole rates är lägre än standardminimikraven för genomsnittliga latexhandskar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 374
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Fingertjocklek (engelska) 0.0079 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.75 mm
Latexfri Nej
Material Gummi latex
Palmtjocklek (engelska) 0.0075 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.19 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Latex Disposable Gloves
Storlek 7
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0.020 in.
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Greppdesign Texturerat
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 100 Pk.
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 245 mm