Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 63-864 Latexhandskar
Produktkod. 15559451
Change view
Storlek:
6
7
8
8.5
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15559451 8.5 Paket med 100
15529451 6 Paket med 100
15539451 7 Paket med 100
15549451 8 Paket med 100
15569451 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15559451 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 63864090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.25 SEK
    163.54 SEK / Paket med 100
    Save 93.71 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindrar revor och revor med tjockare fingertoppar än genomsnittet. Ansell™ MICROFLEX™ 63-864 Latexhandskar ger ett pålitligt och exakt grepp.
  • Fingertoppar är tjockare än de flesta vanliga latexhandskar för det ultimata skyddet.
  • Förbättrade, texturerade fingertoppar ger ett säkert, pålitligt grepp för robusta arbetsmiljöer och förbättrar fingerfärdigheten för ökad produktivitet.
  • Oavsett om arbetsuppgiften är medelstor eller tung, förblir händerna säkra och förblir torra– även i våta eller torra förhållanden.
  • Handflatans tjocklek uppfyller och överträffar kvalitetsstandarder.
  • Pinhole rates är lägre än standardminimikraven för genomsnittliga latexhandskar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 374
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 0.0079 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.75 mm
Latexfri Nej
Material Gummi latex
Palm Thickness (English) 0.0075 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.19 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Latex Disposable Gloves
Storlek 8.5
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0.020 in.
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Greppdesign Texturerat
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 100 Pk.
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 245 mm