Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 63-864 Latexhandskar
Storlek:
6
7
8
8.5
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Fingertoppar är tjockare än de flesta vanliga latexhandskar för det ultimata skyddet.
- Förbättrade, texturerade fingertoppar ger ett säkert, pålitligt grepp för robusta arbetsmiljöer och förbättrar fingerfärdigheten för ökad produktivitet.
- Oavsett om arbetsuppgiften är medelstor eller tung, förblir händerna säkra och förblir torra– även i våta eller torra förhållanden.
- Handflatans tjocklek uppfyller och överträffar kvalitetsstandarder.
- Pinhole rates är lägre än standardminimikraven för genomsnittliga latexhandskar.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 374 |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Fingertjocklek (engelska) | 0.0079 in. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.75 mm |
| Visa mer |