Beskrivning
- ASTM D6319, FDA 510(k), CE-nummercertifierad
- Handskar skyddar händerna bekvämt samtidigt som de fyller på fukt och förhindrar torrhet
- Patenterad HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology har bevisat att huden kan behålla 2X mer fukt* än handskar utan HYDRASOFT™
- Supermjuk, lätt nitrilkonstruktion ger extra komfort och taktilitet under arbetet
*Baserat på interna testdata i filen.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6319, CE Number, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR Medical Examination Grade |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 455 1-4, EN ISO 13485 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 4.7 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Visa mer |