Beskrivning
- Pumphuvud av polyfenylensulfid (PPS), acetal och sampolyester med fyra rullar av rostfritt stål (SS)
- Pumpar accepterar kontinuerliga slanglängder för en ren, oavbruten flödesbana utan kopplingar
- Separat envarvshastighetskontroll och medurs/av/moturs omkopplare med grön LED-strömindikator, vilket bibehåller hastighetsinställningen när du slår på/stänger av pumpen eller backar riktningen
- Reversibel likströmsmotor med permanent magnet tillåter vätskespolning före eller efter pumpning
- Fjärrkontrollanslutningar på baksidan av pumpen inkluderar start/stopp-pump med en kontaktstängning
- Snabbladdning Microflex™ pumphuvudet har en genomsnittlig fast ocklusion för slangar, inga ocklusionsjusteringar krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Kanaler | 1 |
| Beskrivning | Microflex™ Kompakt enkanalspump |
| Kontrolltyp | Analog |
| Visningstyp | Analog |
| Flödeshastighet | 0,017 till 11 ml/min. |
| Motorhastighet | 13 till 80 rpm |
| Reversibel | Ja |
| Antal chefer accepterade | 1 |
| Antal rullar | 4 |
| Typ av rör | Microbore 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm ID |
| Visa mer |