Läs mer
Ismatec™ Microflex™ Pumpsystem med variabel hastighet
Produktkod. p-7237605
Flödeshastighet:
0,002 till 1,65 ml/min.
0,017 till 11 ml/min.
Motorhastighet:
1,7 till 10 rpm
13 till 80 rpm
Produktkod. 17477563
Brand: Ismatec™ 7712230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Microflex™ Variable-Speed Pump Systems är lättanvända lågflödespumpar som har reversibel pumpning, fjärrstart och stopp samt snabba slangbyten. Idealisk för konsekvent vätsketillförsel i analysatorer och andra applikationer för lågflödeslaboratoriepumpning.
  • Pumphuvud av polyfenylensulfid (PPS), acetal och sampolyester med fyra rullar av rostfritt stål (SS)
  • Pumpar accepterar kontinuerliga slanglängder för en ren, oavbruten flödesbana utan kopplingar
  • Separat envarvshastighetskontroll och medurs/av/moturs omkopplare med grön LED-strömindikator, vilket bibehåller hastighetsinställningen när du slår på/stänger av pumpen eller backar riktningen
  • Reversibel likströmsmotor med permanent magnet tillåter vätskespolning före eller efter pumpning
  • Fjärrkontrollanslutningar på baksidan av pumpen inkluderar start/stopp-pump med en kontaktstängning
  • Snabbladdning Microflex™ pumphuvudet har en genomsnittlig fast ocklusion för slangar, inga ocklusionsjusteringar krävs
Specifikationer
Kanaler 1
Beskrivning Microflex™ Kompakt enkanalspump
Kontrolltyp Analog
Visningstyp Analog
Flödeshastighet 0,002 till 1,65 ml/min.
Motorhastighet 1,7 till 10 rpm
Reversibel Ja
Antal chefer accepterade 1
Antal rullar 4
Typ av rör Microbore 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm ID
Frekvens 50/60 Hz