Läs mer
Agilent BioTek MultiFlo FX/EL406 Dispenserkassetter
Handla allt Agilent BioTek Produkter
Diameter (metrisk):
0,019 cm
0,02 cm
0,035 cm
Typ:
Kassett med låg volym
Kassett med medium volym
Kassett med stor volym
Låg volym 1536 brunnskassett
Material:
Gjuten polypropen
Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
1 till 50μ L
10 till 3000μ L
5 till 2500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Volymområde 1μ L till 10 ml
- Rymmer mikroplattor med 6 till 1536 brunnar, PCR-brickor, mikroplattor med djupa brunnar, mikrorör och andra rörkonfigurationer upp till 4 tum i höjd
- Dispensera 1536 brunnar på 18 s.
- Kassetter kan autoklaveras utan omkalibrering
- Dispensera upp till åtta reagenser samtidigt
- Anpassningsbart dispenseringsmönster tillåter överhoppade kolumner eller rader
- Inbyggt grundtråg
- Enkelt underhåll av individuellt utbytbara spetsar och val av ersättningskassetter eller slangar
- Kompatibel med Bio-Stack mikroplattstaplare 11-120-601 för ökad genomströmning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 till 50μ L |
| Diameter (engelska) | 0,01 tum. |
| Diameter (metrisk) | 0,02 cm |
| För användning med (applikation) | För vätskehantering |
| Ökar | 1μ l |
| Material | Gjuten polypropen |
| Typ | Kassett med låg volym |
| För användning med (utrustning) | EL406 Mikroplattbricka, Multiflo Dual Syringe Dispenser Module, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser |