Läs mer
Agilent BioTek MultiFlo FX/EL406 Dispenserkassetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11513635 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Diameter (metrisk):
0,019 cm
0,02 cm
0,035 cm
Typ:
Kassett med låg volym
Kassett med medium volym
Kassett med stor volym
Låg volym 1536 brunnskassett
Material:
Gjuten polypropen
Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
1 till 50μ L
10 till 3000μ L
5 till 2500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11513635
Brand: Agilent BioTek 7170010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dispensera kassetter för användning med MultiFlo FX Dispenser och EL406 Dispenser för tvättmaskin.
  • Volymområde 1μ L till 10 ml
  • Rymmer mikroplattor med 6 till 1536 brunnar, PCR-brickor, mikroplattor med djupa brunnar, mikrorör och andra rörkonfigurationer upp till 4 tum i höjd
  • Dispensera 1536 brunnar på 18 s.
  • Kassetter kan autoklaveras utan omkalibrering
  • Dispensera upp till åtta reagenser samtidigt
  • Anpassningsbart dispenseringsmönster tillåter överhoppade kolumner eller rader
  • Inbyggt grundtråg
  • Enkelt underhåll av individuellt utbytbara spetsar och val av ersättningskassetter eller slangar
  • Kompatibel med Bio-Stack mikroplattstaplare 11-120-601 för ökad genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 till 3000μ L
Diameter (engelska) 0,014 tum.
Diameter (metrisk) 0,035 cm
För användning med (applikation) För vätskehantering
Ökar 10μ l
Material Gjuten polypropen
Typ Kassett med stor volym
För användning med (utrustning) EL406 Mikroplattbricka, Multiflo Dual Syringe Dispenser Module, Agilent BioTek MultiFlo FX Multimode Dispenser