Läs mer
Ansell Microgard™ 1500 Navy Overall med huva
Produktkod. 15516474 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 50
Produktkod. 15516474
Brand: Ansell NV15S0013805
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skala, rensa och hantera asbest på ett säkert sätt. Ansell Microgard™ 1500 Overaller med huva filterpartiklar så små som 3μ
  • Overall med 3-delad huva
  • Elastiska handleder, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Filtrera 100 % av partiklarna> 3 mikron
  • Luft- och vattenånga genomsläppliga för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri för spraymålning
  • Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek X-large
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Marin
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1, EN13034
Modell NV15-S-00-138
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva