Läs mer
Ansell Microgard™ 1500 Navy Overall med huva
Produktkod. p-7074263 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 50
Produktkod. 15506474
Brand: Ansell NV15S0013804
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skala, rensa och hantera asbest på ett säkert sätt. Ansell Microgard™ 1500 Overaller med huva filterpartiklar så små som 3μ
  • Overall med 3-delad huva
  • Elastiska handleder, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Filtrera 100 % av partiklarna> 3 mikron
  • Luft- och vattenånga genomsläppliga för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri för spraymålning
  • Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Marin
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1, EN13034
Modell NV15-S-00-138
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva