Läs mer
Ansell Microgard™ 1500 Plus blå overall med huva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 40
Beskrivning
- Overall med 3-delad huva, sydda sömmar, elastisk huva, midja, handleder och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormflik
- Antistatisk behandlad SMS tyg
- Andningsbar för att minska risken för värmestress
- Silikonfri vilket är avgörande vid spraymålning
- Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Antistatisk SMS |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |