Läs mer
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overall med huva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 40
Beskrivning
- Kategori III Overall med 3-delad huva
- Sydda sömmar (röd färg)
- Elastiska handleder, fingeröglor, midja och vrister.
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
- Flamskyddande och antistatisk
- Nonwoven SMMS polypropen
- Luft- och vattenånga permeabel (“ andas” ) för att minska risken för värmestress
- Antistatisk enligt EN1149-5
- Optimerad passform säkerställer full rörelsefrihet när den bärs över värme- och eldskyddskläder (SV ISO 14116 Index 2 eller högre).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flamsäker overall |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS, polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Finger loopar |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |