Läs mer
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overall med huva
Produktkod. 15586574 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 40
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15586574 3X-large Paket med 30
15546574 Intermediär Paket med 40
15566574 X-large Paket med 40
15556574 Betydande Paket med 40
15576574 2X-large Paket med 30
17131035 Liten -
30058132 4X-stor -
18020130 4X-stor -
30058133 5X-stor -
18050130 5X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15586574 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer WR17S0011107
I lager
MICROGARD™ 1500 Plus FR Overaller med huva är gjorda av ett antistatiskt material som andas SMS tyg som använder den senaste utvecklingen inom mikrofiberteknologi för att säkerställa god filtreringseffektivitet.
  • Kategori III Overall med 3-delad huva
  • Sydda sömmar (röd färg)
  • Elastiska handleder, fingeröglor, midja och vrister.
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
  • Flamskyddande och antistatisk
  • Nonwoven SMMS polypropen
  • Luft- och vattenånga permeabel (“ andas” ) för att minska risken för värmestress
  • Antistatisk enligt EN1149-5
  • Optimerad passform säkerställer full rörelsefrihet när den bärs över värme- och eldskyddskläder (SV ISO 14116 Index 2 eller högre).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flamsäkra overalls
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material SMS, polypropen
Färg Vitt
Disponibel Begränsad användning
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Finger Loops
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja fram med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Flamma, Partikel
Certifikat och efterlevnad Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN13034, EN1073-2, EN1149-5, EN ISO 14116
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor