Läs mer
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overall med huva
Produktkod. 18020130 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 40
Produktkod. 18020130
Brand: Ansell™ WR17S0011108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROGARD™ 1500 Plus FR Overaller med huva är gjorda av ett antistatiskt material som andas SMS tyg som använder den senaste utvecklingen inom mikrofiberteknologi för att säkerställa god filtreringseffektivitet.
    • Specialiserat skydd: Avsedd att bäras över värmeskyddande kläder, AlphaTec 1500 PLUS FR Stitched - Kemikaliedräkt modell 111 har en SMMS nonwoven materialbarriär som skyddar mot partiklar, icke brännbar vätskespray och stänk
    • Ökad andningsförmåga: Dess SMMS nonwoven-tyg är också genomsläppligt för luft och vattenånga, vilket minskar risken för värmestress och förbättrar bärarkomforten
    • Garanterad antistatisk kapacitet: Detta skyddande ytterplagg med huva är också kompatibel med EN 1149-5 antistatiska standarder
    • Förbättrad passform och funktioner: Dess optimerade passform säkerställer varaktig komfort och den inkluderar en tvåvägsflik framtill med DST stormdragkedja, samt fingeröglor och en elastisk huva, midja, handled och vrister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flamsäker overall
Storlek 4X-stor
Kön Unisex
Material Antistatisk SMS
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Finger loopar
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja fram med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass CE KATEGORI III (Typ 5, Typ 6, EN 1073-2, EN ISO 14116, EN 1149-5)
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Flamma
Krage typ 3-delad elastisk huva
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0598∣∣SV ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣SV 13034:2005 + A1:2009∣EN 1073-2:2002∣EN 1149-5:2008∣Beperkte vlamverspreiding SV ISO 14116: 2015-1 Index 1
Latexfri Ja
För användning med (applikation) Kemikaliehantering, Förorenade miljöer, Fyllning, blandning och laddning av råmaterial, Överföring av vätskor och fasta ämnen, Öppna och dränera pumpventiler eller ledningar, Lastning och lossning av processutrustning, Råvaruprovtagning, Koncentrationsblandning och palletering