Läs mer
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overall med huva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 40
Beskrivning
- Specialiserat skydd: Avsedd att bäras över värmeskyddande kläder, AlphaTec™ 1500 PLUS FR Stitched - Kemikaliedräkt modell 111 har en SMMS nonwoven materialbarriär som skyddar mot partiklar, icke brännbar vätskespray och stänk
- Ökad andningsförmåga: Dess SMMS nonwoven-tyg är också genomsläppligt för luft och vattenånga, vilket minskar risken för värmestress och förbättrar bärarkomforten
- Garanterad antistatisk kapacitet: Detta skyddande ytterplagg med huva är också kompatibel med EN 1149-5 antistatiska standarder
- Förbättrad passform och funktioner: Dess optimerade passform säkerställer varaktig komfort och den inkluderar en tvåvägsflik framtill med DST stormdragkedja, samt fingeröglor och en elastisk huva, midja, handled och vrister
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flamsäker overall |
| Storlek | 5X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | Antistatisk SMS |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Finger loopar |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |