Läs mer
Ansell Microgard™ 1500 Plus vit overall med huva
Produktkod. 15506494 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 40
Produktkod. 15506494
Brand: Ansell WH15S0011103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en bra barriär mot partiklar som asbest, tegeldamm och cementdamm. Ansell Microgard™ 1500 Plus White Overall med huvfilter 99,9 % av partiklarna> 3μ .
  • Overall med 3-delad huva, sydda sömmar, elastisk huva, midja, handleder och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormflik
  • Antistatisk behandlad SMS tyg
  • Andningsbar för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri vilket är avgörande vid spraymålning
  • Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Antistatisk SMS
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modell WH15-S-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva