Läs mer
Ansell Microgard™ 1500 Plus vit overall med huva
Produktkod. 15516494 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 40
Produktkod. 15516494
Brand: Ansell WH15S0011104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en bra barriär mot partiklar som asbest, tegeldamm och cementdamm. Ansell Microgard™ 1500 Plus White Overall med huvfilter 99,9 % av partiklarna> 3μ .
  • Overall med 3-delad huva, sydda sömmar, elastisk huva, midja, handleder och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormflik
  • Antistatisk behandlad SMS tyg
  • Andningsbar för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri vilket är avgörande vid spraymålning
  • Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Antistatisk SMS
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modell WH15-S-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva