Läs mer
Ansell Microgard™ 1500 vit overall med huva
Produktkod. 15586494 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 50
Produktkod. 15586494
Brand: Ansell WH15S0013805
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skala, rensa och hantera asbest på ett säkert sätt. Ansell Microgard™ 1500 Overaller med huva filterpartiklar så små som 3μ
  • Overall med 3-delad huva
  • Elastiska handleder, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Filtrera 100 % av partiklarna> 3 mikron
  • Luft- och vattenånga genomsläppliga för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri för spraymålning
  • Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek X-large
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp 2-way Front Zipper with Storm Flap
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1, EN13034
Modell WH15-S-00-138
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt