Beskrivning
- Overall med 3-delad huva
- Elastiska handleder, midja och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
- Filtrera 100 % av partiklarna> 3 mikron
- Luft- och vattenånga genomsläppliga för att minska risken för värmestress
- Silikonfri för spraymålning
- Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmänna skyddsbyxor |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |