Läs mer
Ansell Microgard™ 1800 standardoveraller med huva
Produktkod. 15566504 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 50
Produktkod. 15566504
Brand: Ansell WH18B0011107
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger komfort i varmare arbetsmiljöer. Ansell Microgard™ 1800 standardoveraller med huva är gjorda av lätt, andningsbart material men skyddar bäraren från lätt spray och torra partiklar.
  • Overall med 3-delad huva
  • Elastiska handleder, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Bundna sömmar
  • Standard: CE kategori III, typ 5/6 EN 1149-5 (antistatisk)
  • Låg risk vätskespray, stänk och partikelskydd
  • Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri vilket är avgörande vid spraymålning
  • Antistatisk enligt EN1149-5
  • Låg ludd för att minska risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
  • Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Mikroporös polyetenfilm
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE kategori III, typ 5/6 EN 1149-5
Modell WH18-B-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva