Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Comfortoverall med huva
Produktkod. 15526534 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15526534
Brand: Ansell WH20B0012904
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att tillåta vattenånga (svett) att strömma ut från dräkten men tål mättnad av flytande kemikalier. Filtrera 100 % av partiklarna ner till 0,01 mikron i storlek.
  • Overall med 3-delad elastisk huva
  • Elastiska handleder, fingeröglor, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Mikroporöst polyetenlaminattyg med andningsförmåga SMS bakpanel
  • Luft- och vattenånga genomsläppliga för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri för spraymålning
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Mikroporöst polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Tillbaka stil Andas SMS
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modell WH20-B-00-129
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor