Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Comfortoverall med huva
Produktkod. 15536534 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15536534
Brand: Ansell WH20B0012905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att tillåta vattenånga (svett) att strömma ut från dräkten men tål mättnad av flytande kemikalier. Filtrera 100 % av partiklarna ner till 0,01 mikron i storlek.
  • Overall med 3-delad elastisk huva
  • Elastiska handleder, fingeröglor, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Mikroporöst polyetenlaminattyg med andningsförmåga SMS bakpanel
  • Luft- och vattenånga genomsläppliga för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri för spraymålning
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Mikroporöst polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Tillbaka stil Andas SMS
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modell WH20-B-00-129
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor