Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Comfortoverall med huva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Beskrivning
- Overall med 3-delad elastisk huva
- Elastiska handleder, fingeröglor, midja och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
- Mikroporöst polyetenlaminattyg med andningsförmåga SMS bakpanel
- Luft- och vattenånga genomsläppliga för att minska risken för värmestress
- Silikonfri för spraymålning
- Antistatisk enligt EN 1149-5
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |