Beskrivning
- Overall med 3-delad huva
- Blå bundna sömmar
- Elastisk huva, midja, handleder och vrister
- Inkluderar fingerloopar
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
- Utmärkt vätskepenetreringsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron)
- Högkvalitativ tvåvägs stretch mikroporös film ger en effektiv vätske- och partikelbarriär
- Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
- Silikonfri - Kritisk i färgsprutningsapplikationer
- Låg ludd - Minskar risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
- Optimerad kroppspassning ger bäraren komfort och säkerhet
- Antistatisk behandling
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmänna skyddsbyxor |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst polyetenlaminat (icke-vävt) |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |