Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 standard grön overall med huva
Produktkod. p-7074256 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15516434
Brand: Ansell GR20B0011102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter svett att fly från dräkten men tål mättnad av flytande kemikalier. Ansell Microgard™ 2000 Standard Green Overall med huvfilter 100 % partiklar ner till 0,01 mikron i storlek.
  • Overall med 3-delad huva
  • Blå bundna sömmar
  • Elastisk huva, midja, handleder och vrister
  • Inkluderar fingerloopar
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
  • Utmärkt vätskepenetreringsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron)
  • Högkvalitativ tvåvägs stretch mikroporös film ger en effektiv vätske- och partikelbarriär
  • Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri - Kritisk i färgsprutningsapplikationer
  • Låg ludd - Minskar risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
  • Optimerad kroppspassning ger bäraren komfort och säkerhet
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Mikroporös polyetenfilm
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III Typ 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modell GR20-B-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor