Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 standardlabbrockar med krage
Produktkod. 15566534 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15566534 Intermediär Paket med 60
15576534 Betydande Paket med 60
15586534 X-large Paket med 60
15596534 2X-large Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15566534 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0020903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6867.00 SEK
    4404.82 SEK / Paket med 60
    Save 2462.18 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tillverkad av mikroporöst polyetenlaminat. Ansell Microgard™ 2000 standardlabbrockar med krage är godkända för partiellt kemiskt skydd av kroppen.
  • Dragkedja framtill
  • Vänster bröstficka
  • Nedre högra fickan
  • Bundna sömmar
  • Utmärkt vätskepenetreringsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron* )
  • Silikonfri för färgsprutning
  • Låg ludd för att minska risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Mikroporöst polyetenlaminat (icke-vävt)
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Stil Mellanlängd
Antal fickor 2
Sömtyp Bunden
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Kat III partiellt kroppsskydd typ PB (6)-B, EN14126, EN1149-1