Beskrivning
- Dragkedja framtill
- Vänster bröstficka
- Nedre högra fickan
- Bundna sömmar
- Utmärkt vätskepenetreringsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron* )
- Silikonfri för färgsprutning
- Låg ludd för att minska risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
- Antistatisk enligt EN 1149-5
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Kemikalier, Smittämnen |
| Visa mer |