Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 standardlabbrockar med krage
Produktkod. 15586534 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. 15586534
Brand: Ansell WH20B0020905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mikroporöst polyetenlaminat. Ansell Microgard™ 2000 standardlabbrockar med krage är godkända för partiellt kemiskt skydd av kroppen.
  • Dragkedja framtill
  • Vänster bröstficka
  • Nedre högra fickan
  • Bundna sömmar
  • Utmärkt vätskepenetreringsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron* )
  • Silikonfri för färgsprutning
  • Låg ludd för att minska risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Mikroporöst polyetenlaminat
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Smittämnen
Stil Mellanlängd
Antal fickor 2
Latexfri Ja
Sömtyp Bunden
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Kat III partiellt kroppsskydd typ PB (6)-B, EN14126, EN1149-1