Learn More
Descrizione
- Front zip fastening
- Left breast pocket
- Lower right pocket
- Bound seams
- Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates (>0.01 microns*)
- Silicone-free for paint spraying applications
- Low linting to reduce the risk of fibre contamination in some critical areas
- Anti-static according to EN 1149-5
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | 2X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven) |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Cuff Style | Elastic |
| Disposable | Limited-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | Chemicals, Infectious Agents |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?