Läs mer
Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 standardärmar
Produktkod. 15516544 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Längd (engelska):
53 cm
Förpackningsstorlek:
300 par
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15516544 53 cm 300 par
1 options
Produktkod. 15516544 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer WH20B0060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10652.30 SEK
    6857.81 SEK / 300 par
    Save 3794.49 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Passar över armen precis förbi armbågen till biceps. Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 Standard Sleeves inkluderar elastiska öppningar i båda ändar.
  • Resår i båda ändar
  • Bundna sömmar
  • Mikroporöst polyetenlaminat
  • Barriär mot farliga vätskor och partikelformiga ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Produkttyp Sleeve för allmänt bruk
Material Mikroporöst polyetenlaminat (icke-vävt)
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Disponibel För engångsbruk
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Bunden
Manschettstil Elastisk
Längd (engelska) 53 cm
Längd (metrisk) 51 cm