Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med krage
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Beskrivning
- Overall med krage
- Vitbundna sömmar
- Elastisk huva, midja, handleder och vrister
- Inkluderar fingerloopar
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
- Utmärkt vätskepenetreringsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron)
- Högkvalitativ tvåvägs stretch mikroporös film ger en effektiv vätske- och partikelbarriär
- Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
- Silikonfri - Kritisk i färgsprutningsapplikationer
- Låg ludd - Minskar risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
- Optimerad kroppspassning ger bäraren komfort och säkerhet
- Antistatisk behandling
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporös polyetenfilm |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Collared |
| Visa mer |