Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med krage
Produktkod. 15596504 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15596504 Betydande Paket med 40
15506514 X-large Paket med 40
15576504 Liten Paket med 40
15586504 Intermediär Paket med 40
15516514 2X-large Paket med 40
15526514 3X-large Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15596504 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0010304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter svett att fly från dräkten men tål mättnad av flytande kemikalier. Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med kragfilter 100 % partiklar ner till 0,01 mikron i storlek.
  • Overall med krage
  • Vitbundna sömmar
  • Elastisk huva, midja, handleder och vrister
  • Inkluderar fingerloopar
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
  • Utmärkt vätskepenetreringsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron)
  • Högkvalitativ tvåvägs stretch mikroporös film ger en effektiv vätske- och partikelbarriär
  • Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri - Kritisk i färgsprutningsapplikationer
  • Låg ludd - Minskar risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
  • Optimerad kroppspassning ger bäraren komfort och säkerhet
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Mikroporös polyetenfilm
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Collared
Huva typ Standard Collar
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III Typ 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modell WH20-B-00-103
Antal fickor Hold (Håll)