Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med huva
Produktkod. 15556514 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15556514 Betydande Paket med 40
15536514 Liten Paket med 40
15546514 Intermediär Paket med 40
15566514 X-large Paket med 40
15576514 2X-large Paket med 40
15586514 3X-large Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15556514 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH20B0011104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5402.30 SEK
    3464.09 SEK / Paket med 40
    Save 1938.21 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Tillåter svett att fly från dräkten men tål mättnad av flytande kemikalier. Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med huvfilter 100 % partiklar ner till 0,01 mikron i storlek.
  • Overall med 3-delad huva
  • Vitbundna sömmar
  • Elastisk huva, midja, handleder och vrister
  • Inkluderar fingerloopar
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
  • Vätskepenetrationsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron)
  • Högkvalitativ tvåvägs stretch mikroporös film ger en effektiv vätske- och partikelbarriär
  • Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri - Kritisk i färgsprutningsapplikationer
  • Låg ludd - Minskar risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
  • Optimerad kroppspassning ger bäraren komfort och säkerhet
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Mikroporöst polyetenlaminat (icke-vävt)
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Bunden
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III Typ 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modell WH20-B-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor