Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med huva
Produktkod. 15586514 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15586514
Brand: Ansell WH20B0011107
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter svett att fly från dräkten men tål mättnad av flytande kemikalier. Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med huvfilter 100 % partiklar ner till 0,01 mikron i storlek.
  • Overall med 3-delad huva
  • Vitbundna sömmar
  • Elastisk huva, midja, handleder och vrister
  • Inkluderar fingerloopar
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
  • Vätskepenetrationsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron)
  • Högkvalitativ tvåvägs stretch mikroporös film ger en effektiv vätske- och partikelbarriär
  • Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri - Kritisk i färgsprutningsapplikationer
  • Låg ludd - Minskar risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
  • Optimerad kroppspassning ger bäraren komfort och säkerhet
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Mikroporös polyetenfilm
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Bunden
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III Typ 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modell WH20-B-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor