Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med huva
Produktkod. p-7074258 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15536514
Brand: Ansell WH20B0011102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter svett att fly från dräkten men tål mättnad av flytande kemikalier. Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med huvfilter 100 % partiklar ner till 0,01 mikron i storlek.
  • Overall med 3-delad huva
  • Vitbundna sömmar
  • Elastisk huva, midja, handleder och vrister
  • Inkluderar fingerloopar
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
  • Vätskepenetrationsmotstånd och barriär mot fina partiklar (> 0,01 mikron)
  • Högkvalitativ tvåvägs stretch mikroporös film ger en effektiv vätske- och partikelbarriär
  • Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri - Kritisk i färgsprutningsapplikationer
  • Låg ludd - Minskar risken för fiberkontamination i vissa kritiska områden
  • Optimerad kroppspassning ger bäraren komfort och säkerhet
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Mikroporös polyetenfilm
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Bunden
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III Typ 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Modell WH20-B-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor