Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Standard vit overall med huva och stövlar
Produktkod. 15596514 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. 15596514
Brand: Ansell WH20B0012202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att tillåta vattenånga (svett) att strömma ut från dräkten men tål mättnad av flytande kemikalier. Filtrera 100 % av partiklarna ner till 0,01 mikron i storlek.
  • Overall med 3-delad huva och stövlar med anti-halksula
  • Vitbundna sömmar
  • Elastisk huva, midja och handleder
  • Inkluderar fingeröglor
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Antistatisk behandling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Mikroporös polyetenfilm
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastic
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Chemicals
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Cat III Typ 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Beskrivning Huva, stövlar och fingeröglor
Modell WH20-B-00-122
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, stövlar och fingerloops