Läs mer
Ansell Microgard™ 2300 Comfort Overalls med luva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Beskrivning
- Kategori III Overall med 3-delad huva säkerställer en bra passform med halv- och helmaskar
- Elastiska handleder, midja och vrister.
- Elastiska fingeröglor förhindrar ärmrörelser medan du arbetar ovanför huvudet. Bundna gula sömmar
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
- Andas SMS bakpanel.
- Huva, armar, ben och främre bålen in MICROGARD™ 2300 tyg
- Säkerställer att det inte finns någon risk för delaminering om en bärare kommer i kontakt med en klibbig yta
- Luft- och vattenånggenomsläpplig bakpanel ventilerar dräkten, för att minska risken för värmestress
- Silikonfri för spraymålning
- Antistatisk certifierad enligt EN 1149-5
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Spunbond polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Finger loopar |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |