Läs mer
Ansell Microgard™ 2300 Comfort Overalls med luva
Produktkod. 15596574 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 15596574
Brand: Ansell WY23B0012903
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROGARD™ 2300 Comfort-overaller med huva har konstruerats med arbetare som är involverade i komposittillverkning och relaterade industrier i åtanke, för att erbjuda skydd där du behöver det mest och ventilation för att minska risken för värmestress.
  • Kategori III Overall med 3-delad huva säkerställer en bra passform med halv- och helmaskar
  • Elastiska handleder, midja och vrister.
  • Elastiska fingeröglor förhindrar ärmrörelser medan du arbetar ovanför huvudet. Bundna gula sömmar
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff.
  • Andas SMS bakpanel.
  • Huva, armar, ben och främre bålen in MICROGARD™ 2300 tyg
  • Säkerställer att det inte finns någon risk för delaminering om en bärare kommer i kontakt med en klibbig yta
  • Luft- och vattenånggenomsläpplig bakpanel ventilerar dräkten, för att minska risken för värmestress
  • Silikonfri för spraymålning
  • Antistatisk certifierad enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Spunbond polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Finger loopar
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Partikel
Tillbaka stil Andas SMS
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 9237, EN 1149-5, EN 1073-2
Latexfri Ja
Modell WY23-B-00-129
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor