Läs mer
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Overall med huva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 45
Beskrivning
- Kategori III 3-delad huva
- Elastisk huva, fingeröglor, handleder, midja och vrister
- 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
- Polybelagd tvåkomponentsbarriär
- Mycket synlig ljusgul färg förbättrar arbetarnas säkerhet
- Lätt men ändå relativt stark och hållbar
- Antistatisk enligt EN 1149-5
- Inkluderar en huva som passar för andningsskydd och en dragkedja med självhäftande tejpförslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyetenbelagd icke-vävd tvåkomponentsväv |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Finger loopar |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |