Läs mer
Ansell™ Microgard™ 2300 Plus Overall med huva
Produktkod. p-7074287 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 45
Produktkod. 15506614
Brand: Ansell™ YY23T0013204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en utmärkt barriär mot många skadliga kemikalier samtidigt som den är lätt och ändå relativt stark och hållbar. Ansell Microgard 2300 Plus är designad för arbetare som arbetar med miljösanering, allmänna industriella och kemikaliehanteringsapplikationer.
  • Kategori III 3-delad huva
  • Elastisk huva, fingeröglor, handleder, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
  • Polybelagd tvåkomponentsbarriär
  • Mycket synlig ljusgul färg förbättrar arbetarnas säkerhet
  • Lätt men ändå relativt stark och hållbar
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
  • Inkluderar en huva som passar för andningsskydd och en dragkedja med självhäftande tejpförslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Polyetenbelagd icke-vävd tvåkomponentsväv
Färg Gult
Disponibel Begränsad användning
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Finger loopar
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd, Tejpade
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Blodburna patogener, Partikel
Beläggning Polyeten
Certifikat och efterlevnad Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5
Beskrivning 2-vägs dragkedja fram med återförslutningsbar stormklaff
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato