Läs mer
Ansell Microgard™ 2500 Plus Overall med huva
Produktkod. 15586554 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 35
Produktkod. 15586554
Brand: Ansell WH25T0011103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnår den högsta skyddsnivån för barriären mot infektionsämnen. Ansell Microgard 2500 Plus overaller med huva erbjuder exceptionell mekanisk styrka, vätske- och partikelskydd.
  • Overall med 3-delad huva
  • Sydda och tejpade sömmar
  • Elastiska handleder, fingeröglor, midja, anklar.
  • Dragkedja fram och återförslutbar stormklaff
  • Skydd mot biologiska agens i enlighet med EN 14126:2003 och ASTM F 1671 för penetrering av blod, kroppsvätskor och blodburna patogener
  • Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
  • Låg ludd för minskad risk för kontaminering i kritiska områden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Mikroporöst polypropenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Finger loopar
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel, elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Sydd, Tejpade
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Partikel, Vätska, Blodburna patogener
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Kat III, Typ 4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN13034, EN14126, EN1073-2, EN1149-1
Latexfri Ja
Modell WH25-T-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor