Läs mer
Ansell Microgard™ 2500 Plus Overall med huva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 35
Beskrivning
- Overall med 3-delad huva
- Sydda och tejpade sömmar
- Elastiska handleder, fingeröglor, midja, anklar.
- Dragkedja fram och återförslutbar stormklaff
- Skydd mot biologiska agens i enlighet med EN 14126:2003 och ASTM F 1671 för penetrering av blod, kroppsvätskor och blodburna patogener
- Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
- Antistatisk enligt EN 1149-5
- Låg ludd för minskad risk för kontaminering i kritiska områden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Finger loopar |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |