Läs mer
Ansell Microgard™ 2500 standardoveraller med huva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 35
Beskrivning
- Kategori III Overall med 3-delad huva
- Ultraljudssvetsade sömmar
- Elastiska handleder, fingeröglor, midja och vrister.
- Dragkedja fram och återförslutbar stormklaff.
- Skyddar från biologiska medel för penetration av blod, kroppsvätskor och blodburna patogener
- Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
- Antistatisk enligt EN 1149-5
- Låg ludd - Minskad risk för kontaminering i kritiska områden
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |