Läs mer
Ansell Microgard™ 2500 standardoveraller med huva
Produktkod. 15516574 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 35
Produktkod. 15516574
Brand: Ansell WH25W0011106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnår den högsta skyddsnivån för barriären mot infektionsämnen. Ansell Microgard 2500 standardoveraller med huva erbjuder exceptionell mekanisk styrka, vätske- och partikelskydd.
  • Kategori III Overall med 3-delad huva
  • Ultraljudssvetsade sömmar
  • Elastiska handleder, fingeröglor, midja och vrister.
  • Dragkedja fram och återförslutbar stormklaff.
  • Skyddar från biologiska medel för penetration av blod, kroppsvätskor och blodburna patogener
  • Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
  • Låg ludd - Minskad risk för kontaminering i kritiska områden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Mikroporöst polypropenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Svetsad
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Blodburna patogener, Partikel
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Katt. III Typ 4-B, 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
Latexfri Ja
Modell WH25-W-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor