Description
- Kategori III Overall med 3-delad huva
- Ultraljudssvetsade sömmar
- Elastiska handleder, fingeröglor, midja och vrister.
- Dragkedja fram och återförslutbar stormklaff.
- Skyddar från biologiska medel för penetration av blod, kroppsvätskor och blodburna patogener
- Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
- Antistatisk enligt EN 1149-5
- Låg ludd - Minskad risk för kontaminering i kritiska områden
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Show More |