Läs mer
Ansell Microgard™ 2500 standardoveraller med huva
Produktkod. p-7074284 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Paket med 35
Produktkod. 15576564
Brand: Ansell WH25W0011102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnår den högsta skyddsnivån för barriären mot infektionsämnen. Ansell Microgard 2500 standardoveraller med huva erbjuder exceptionell mekanisk styrka, vätske- och partikelskydd.
  • Kategori III Overall med 3-delad huva
  • Ultraljudssvetsade sömmar
  • Elastiska handleder, fingeröglor, midja och vrister.
  • Dragkedja fram och återförslutbar stormklaff.
  • Skyddar från biologiska medel för penetration av blod, kroppsvätskor och blodburna patogener
  • Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
  • Låg ludd - Minskad risk för kontaminering i kritiska områden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Mikroporöst polypropenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Svetsad
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Antistatisk, Blodburna patogener, Partikel
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Katt. III Typ 4-B, 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
Latexfri Ja
Modell WH25-W-00-111
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva, fingeröglor