Läs mer
Ansell Microgard™ 2500 Standard Overboots
Produktkod. 15526554 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
200 par
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
15526554 200 par 200 par
1 options
Produktkod. 15526554 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH25B0040600
Beräknad leverans: 29-12-2026
Erbjuder exceptionell mekanisk styrka, vätske- och partikelskydd. Ansell Edmont™ Microgard™ 2500 Standard Overboots ger fot- och vadskydd mot blodburna patogener och smittämnen.
  • Resår till toppen av stöveln
  • Knytband
  • Bundna sömmar
  • Mikroporöst polypropenlaminat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek En storlek
Material Polypropen
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk topp med ankelband
Sula Typ Standard
Modell WH25-B-00-406-00
Sömtyp Bunden
Förpackningsmängd 200 par
Motstånd Kemikaliebeständig
Produkttyp Stövelskydd